Impfösen, PS, kalibriert
Impfösen, PS, steril, 1 µl, Grün
Catalog # DELT302743
Supplier: DELTALAB
Jump to:
Product Details & Documents
Diese kalibrierten, doppelt verwendbaren Impfösen haben an einem Ende eine Öse zum Erleichtern des mikrobiologischen Ausstreichens und am anderen Ende eine feine Spitze, die speziell zum Zählen von Kolonien entwickelt wurde.
- Hohe Robustheit und Flexibilität
- Farbcodiert zur einfachen Identifizierung der Größe
- Kein Abflammen erforderlich
- Durch Strahlung sterilisiert
Documents
Specifications
- Kapazität:1 µl
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Impfösen, PS, steril