Blei(II)acetat USP Test Solution (TS)
Kst.-Flasche, 500 mL
Anbieter: VWR Chemicals
Blei(II)acetat USP Test Solution (TS)
Katalognr. 85351.260
Anbieter: VWR Chemicals
CAS Nummer: 301-04-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
- Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
- Spart Zeit und Kosten
- Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
- USP 34 konform
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Synonyme: Acetic acid Lead(II) salt
- CAS Nummer:301-04-2
- Formel:(H₃CCOO)₂Pb
- MDL-Nummer:MFCD00012452
- Molekulargewicht:325.29 g/mol
- Merck-Index:12,05411
- Schmelzender Platingehalt:280 °C
- EINECS:0
- UN:1616
- ADR:6.1,III
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC_VWRC85351.180_210295 CoC_VWRC85351.180_230108 CoC_VWRC85351.180_230237 CoC_VWRC85351.180_240148 coc_VWRC85351.180_250167
Mehr
SDS_DE_CH_VWRC85351 sds_VWRC85351
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:500 mL