AuftragsverfolgungKontakt
CSB-Kalibrierstandards | Avantor
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Standardlösung, 5000 mg/L, Kunststoffflasche, 500 mL
Anbieter:   VWR Chemicals
CSB-Kalibrierstandards
Katalognr. 85065.260
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Standardlösung, 5000 mg/L, Kunststoffflasche, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
191.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Diese Standards eignen sich ideal als Kontrollstandards für CSB-Messungen, um zu überprüfen, ob eine korrekte Analyse für CSB stattgefunden hat.
Wird ein annehmbares Ergebnis für den Kontrollstandard erreicht, erhöht dies die Zuverlässigkeit der Proben-Messwerte für diesen wichtigen Umweltparameter.
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    5000 mg/L
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    CSB-Standardlösung
Technische Daten