CSB-Kalibrierstandards
CSB-Standardlösung, 200 mg/L, Kunststoffflasche, 500 mL
Diese Standards eignen sich ideal als Kontrollstandards für CSB-Messungen, um zu überprüfen, ob eine korrekte Analyse für CSB stattgefunden hat.
Wird ein annehmbares Ergebnis für den Kontrollstandard erreicht, erhöht dies die Zuverlässigkeit der Proben-Messwerte für diesen wichtigen Umweltparameter.
Documents
- Konzentration:200 mg/L
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:500 mL
- Bezeichnung:CSB-Standardlösung