AuftragsverfolgungKontakt
CSB-Kalibrierstandards | Avantor
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Standardlösung, 1000 mg/L, Kunststoffflasche, 500 mL
Anbieter:   VWR Chemicals
CSB-Kalibrierstandards
Katalognr. 85060.260
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Standardlösung, 1000 mg/L, Kunststoffflasche, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 191.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Diese Standards eignen sich ideal als Kontrollstandards für CSB-Messungen, um zu überprüfen, ob eine korrekte Analyse für CSB stattgefunden hat.
Wird ein annehmbares Ergebnis für den Kontrollstandard erreicht, erhöht dies die Zuverlässigkeit der Proben-Messwerte für diesen wichtigen Umweltparameter.
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    CSB-Standardlösung
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.