AuftragsverfolgungKontakt
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Standardlösung, 100 mg/L, Kunststoffflasche, 500 mL
N° de catalogue 85059.260
Fournisseur:   VWR Chemicals
CSB-Kalibrierstandards
N° de catalogue 85059.260
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Standardlösung, 100 mg/L, Kunststoffflasche, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 191.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Diese Standards eignen sich ideal als Kontrollstandards für CSB-Messungen, um zu überprüfen, ob eine korrekte Analyse für CSB stattgefunden hat.
Wird ein annehmbares Ergebnis für den Kontrollstandard erreicht, erhöht dies die Zuverlässigkeit der Proben-Messwerte für diesen wichtigen Umweltparameter.
Spécifications
Spécifications
  • Konzentration:
    100 mg/L
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    CSB-Standardlösung
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.