AuftragsverfolgungKontakt
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Standardlösung, 60000 mg/L, Kunststoffflasche, 500 mL
N° de catalogue 85058.260
Fournisseur:   VWR Chemicals
CSB-Kalibrierstandards
N° de catalogue 85058.260
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Standardlösung, 60000 mg/L, Kunststoffflasche, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 191.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Diese Standards eignen sich ideal als Kontrollstandards für CSB-Messungen, um zu überprüfen, ob eine korrekte Analyse für CSB stattgefunden hat.
Wird ein annehmbares Ergebnis für den Kontrollstandard erreicht, erhöht dies die Zuverlässigkeit der Proben-Messwerte für diesen wichtigen Umweltparameter.
Spécifications
Spécifications
  • Konzentration:
    60000 mg/L
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    CSB-Standardlösung
Spécifications