AuftragsverfolgungKontakt
CSB-Kalibrierstandards | Avantor
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Standardlösung, 20 mg/L, Glasflasche, 500 mL
Anbieter:   VWR Chemicals
CSB-Kalibrierstandards
Katalognr. 85053.260
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Standardlösung, 20 mg/L, Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 191.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Diese Standards eignen sich ideal als Kontrollstandards für CSB-Messungen, um zu überprüfen, ob eine korrekte Analyse für CSB stattgefunden hat.
Wird ein annehmbares Ergebnis für den Kontrollstandard erreicht, erhöht dies die Zuverlässigkeit der Proben-Messwerte für diesen wichtigen Umweltparameter.
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    20 mg/L
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    CSB-Standardlösung