AuftragsverfolgungKontakt
CSB-Kalibrierstandards | Avantor
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Standardlösung, 1300 mg/L, Kunststoffflasche, 500 mL
Catalog # 85051.260
Supplier:   VWR Chemicals
CSB-Kalibrierstandards
Catalog # 85051.260
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Kalibrierstandards
CSB-Standardlösung, 1300 mg/L, Kunststoffflasche, 500 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 191.00
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Diese Standards eignen sich ideal als Kontrollstandards für CSB-Messungen, um zu überprüfen, ob eine korrekte Analyse für CSB stattgefunden hat.
Wird ein annehmbares Ergebnis für den Kontrollstandard erreicht, erhöht dies die Zuverlässigkeit der Proben-Messwerte für diesen wichtigen Umweltparameter.
Specifications
Specifications
  • Konzentration:
    1300 mg/L
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    CSB-Standardlösung
Specifications