Samplers, U-D Master
Single style sampler, 900 mm, 6, 25 mm
Katalognr. SAMP1230A-900
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
U-D Master is designed for sampling free flowing powders. By simply changing the sample insert cells, different volumes can be sampled.
- Operation of the unit dose powder sampler is very easy
- Push the sampler: At the required depth rotate the handle, which will take the sample
- After removing the sampler the sample inserts can be removed for easy emptying of the sample
Single version takes one sample from each location.
Double version takes two samples from each location.
Triple version takes three samples from each location.
Technische Daten
- Ø:25 mm
- Bezeichnung:Single style sampler
- Länge:900 mm
- Seq:03
- Anzahl der Kammern:6
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-02Sample insert, stainless steel, 0,2 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-09Sample insert, stainless steel, 0,9 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-10Sample insert, stainless steel, 1,0 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-11Sample insert, stainless steel, 1,1 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-13Sample insert, stainless steel, 1,3 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-12Sample insert, stainless steel, 1,2 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-14Sample insert, stainless steel, 1,4 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-15Sample insert, stainless steel, 1,5 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-16Sample insert, stainless steel, 1,6 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-17Sample insert, stainless steel, 1,7 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-18Sample insert, stainless steel, 1,8 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-19Sample insert, stainless steel, 1,9 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-20Sample insert, stainless steel, 2,0 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-22Sample insert, stainless steel, 2,2 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-23Sample insert, stainless steel, 2,3 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-24Sample insert, stainless steel, 2,4 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-25Sample insert, stainless steel, 2,5 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-26Sample insert, stainless steel, 2,6 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-27Sample insert, stainless steel, 2,7 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-29Sample insert, stainless steel, 2,9 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-30Sample insert, stainless steel, 3,0 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-32Sample insert, stainless steel, 3,2 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-33Sample insert, stainless steel, 3,3 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-31Sample insert, stainless steel, 3,1 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-34Sample insert, stainless steel, 3,4 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-35Sample insert, stainless steel, 3,5 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-36Sample insert, stainless steel, 3,6 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-38Sample insert, stainless steel, 3,8 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-39Sample insert, stainless steel, 3,9 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-40Sample insert, stainless steel, 4,0 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-37Sample insert, stainless steel, 3,7 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-03Sample insert, stainless steel, 0,3 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-04Sample insert, stainless steel, 0,4 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-05Sample insert, stainless steel, 0,5 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-07Sample insert, stainless steel, 0,7 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-06Sample insert, stainless steel, 0,6 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-28Sample insert, stainless steel, 2,8 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-00Sample insert, stainless steel, blankEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-01Sample insert, stainless steel, 0,1 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-08Sample insert, stainless steel, 0,8 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP1230T-21Sample insert, stainless steel, 2,1 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 143.00