AuftragsverfolgungKontakt
Pulverprobenehmer | Avantor
Pulverprobenehmer
Edelstahl, 300 mm, 3, 25 mm, 10 ml
Katalognr. SAMP1220B-300
Anbieter:   Sampling Systems
Pulverprobenehmer
Katalognr. SAMP1220B-300
Anbieter:  Sampling Systems
Pulverprobenehmer
Pulverprobenehmer
Edelstahl, 300 mm, 3, 25 mm, 10 ml
Preis
SFr. 560.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Taschenprobenehmer für diskrete Zonenproben aus Pulvern und Granulaten.
  • Einfache Bedienung und robustes Design
  • Innenstab aus Edelstahl oder PTFE
  • Kann sehr schnell zerlegt und gereinigt werden
Geeignet für den Einsatz in Apothekenanwendungen.
Lieferinformationen: Standardmäßige Lieferung mit Spitzen.
Technische Daten
  • Ø:
    25 mm
  • Volumen:
    10 ml
  • Länge:
    300 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    01
  • Anzahl der Kammern:
    3
Complementary Products
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Borstenmaterial
    Stiel-/Griff-Material
    Gesamtlänge
    Bürstenkopf Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0493
    Nylon
    Draht
    1600 mm
    15 - 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 62.90 SFr.
  • 300-0494
    Nylon
    Draht
    2100 mm
    15 - 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 105.00 SFr.
  • 300-0492
    Nylon
    Draht
    1100 mm
    15 - 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 52.40 SFr.
  • 300-0495
    Nylon
    Draht
    600 mm
    15 - 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 41.90 SFr.
  • 300-0496
    Nylon
    Draht
    1100 mm
    30 - 45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 52.40 SFr.
  • 300-0498
    Nylon
    Draht
    2100 mm
    30 - 45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 73.40 SFr.
  • 300-0499
    Nylon
    Draht
    600 mm
    30 - 45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 41.90 SFr.
  • 300-0497
    Nylon
    Draht
    1600 mm
    30 - 45 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 62.90 SFr.
  • 300-0513
    Nylon
    Draht
    1100 mm
    7 - 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 52.40 SFr.
  • 300-0514
    Nylon
    Draht
    1600 mm
    7 - 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 62.90 SFr.
  • 300-0515
    Nylon
    Draht
    2100 mm
    7 - 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 73.40 SFr.
  • 300-0516
    Nylon
    Draht
    600 mm
    7 - 14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 41.90 SFr.
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMP8005A-01
    Verschlusshülsen-Set, enthält Zonenabdeckungen und ein Set mit 3 Hülsen (Ø 25 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 SET - SFr. 27.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMP8005A-02
    Dichtmanschettenset (3 Manschetten), HDPE (Ø 40 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 SET - SFr. 46.80