Badflüssigkeiten
Kryo 65, −65…+140 °C, − °C, 62 °C, Farblos, 10 L
Katalognr. 461-1116
Anbieter: LAUDA
Direkt zu
Product Details & Documents
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
- Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
- Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
Technische Daten
Technische Daten
- VE:10 L
- Farbe:Farblos
- Brennpunkt:− °C
- Flammpunkt:62 °C
- Temperaturbereich:−65…+140 °C
- Typ:Kryo 65