AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten | Avantor
Badflüssigkeiten
Kryo 65, −65…+140 °C, − °C, 62 °C, Farblos, 5 L
Katalognr. 461-1114
Anbieter:   LAUDA
Badflüssigkeiten
Katalognr. 461-1114
Anbieter:  LAUDA
CAS Nummer:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Kryo 65, −65…+140 °C, − °C, 62 °C, Farblos, 5 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 346.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
  • Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
  • Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 L
  • Farbe:
    Farblos
  • Brennpunkt:
    − °C
  • Flammpunkt:
    62 °C
  • Temperaturbereich:
    −65…+140 °C
  • Typ:
    Kryo 65
Technische Daten