VWR®, Laborflaschen, Weithals
2000 ml, Mit PP-Schraubverschluss, GL 80, 115×115×258 mm, Klar
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Flaschen aus Borosilikatglas 3.3, in klar oder braun.
- Hervorragende chemische Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit
- 80 mm Öffnung zur einfachen Reinigung
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Die große Öffnung bietet sogar Platz für große Trichter und ermöglicht so einen einfachen Zugriff auf Schaufeln oder Spatel.
Braun zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Zertifizierung: Gemäß DIN ISO 4796-1 Vorgaben.
Bestellinformationen:
Lieferinformationen: Lieferung mit Schraubverschluss und Ausgießring.
Verpackung: Die Flaschen sind in Modulen mit Schrumpffolie verpackt.
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
Technische Daten
- Gewinde:GL 80
- Kapazität:2000 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Mit PP-Schraubverschluss
- Seq:03
- B×T×H:115×115×258 mm