VWR®, Laborflaschen, Weithals
500 ml, Mit PP-Schraubverschluss, GL 80, 94×94×139 mm, Klar
Catalog # 215-3743
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Flaschen aus Borosilikatglas 3.3, in klar oder braun.
- Hervorragende chemische Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit
- 80 mm Öffnung zur einfachen Reinigung
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Die große Öffnung bietet sogar Platz für große Trichter und ermöglicht so einen einfachen Zugriff auf Schaufeln oder Spatel.
Braun zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
: Gemäß DIN ISO 4796-1 Vorgaben.
:
: Lieferung mit Schraubverschluss und Ausgießring.
: Die Flaschen sind in Modulen mit Schrumpffolie verpackt.
:
Documents
Specifications
- Gewinde:GL 80
- Kapazität:500 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Mit PP-Schraubverschluss
- Seq:01
- B×T×H:94×94×139 mm