AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, colour coded
4,00, ±0,01, Rot, 25 °C, 500 mL
Katalognr. REGE1040525C
Anbieter:   REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
Katalognr. REGE1040525C
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, colour coded
4,00, ±0,01, Rot, 25 °C, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 34.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
  • Can be tested at 20 or 25 °C
 : Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Rot
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    4,00
Technische Daten