AuftragsverfolgungKontakt
Mop frame, aluminium | Avantor
Mop frame, aluminium
Mop frame, aluminium, ClinoConnect lock, 400 mm
Katalognr. PPSA2009161
Mop frame, aluminium
Katalognr. PPSA2009161
Mop frame, aluminium
Mop frame, aluminium
Mop frame, aluminium, ClinoConnect lock, 400 mm
Preis
SFr. 99.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium mop frame with reduced weight.
  • Mechanics made of stainless steel, plate made of aluminium
  • Autoclavable
  • Contactless mop drop with MopDrop
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mop frame, aluminium, ClinoConnect lock
  • Länge:
    400 mm
  • Seq:
    03