Eimer, Rechteckig, PP
Rot, 6 L
Catalog # PPSA2000601
Supplier: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Jump to:
Product Details & Documents
Standard für Clino®-System-Trolleys, rechteckiger Eimer mit Griff. Eignet sich auch zur die Vorbehandlung von Textilien.
- Mit Skalierung von 1 bis 5 L
- Farbig, um die Verwendung als Teil eines Farbcodierungssystems zu erleichtern
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
Specifications
- Kapazität:6 L
- Farbe:Rot
- Seq:01
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice