Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-852
Product Details & Documents
Die Farbe des Microflex® 93-852 verdeckt Verunreinigungen und bietet einen kontrastreichen Hintergrund für das Erkennen von Materialien einer helleren Farbe. Der Handschuh bietet eine außergewöhnliche Zugfestigkeit und Flexibilität, sowie Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Die texturierte Struktur am gesamten Handschuh ermöglicht eine hervorragende Griffigkeit.
Unsteril, ungepudert, strukturierte Oberfläche
- Enthalten kein Naturkautschuk-Latex oder Puder zum Schutz der Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknen
- Vollständig texturierte Struktur ermöglicht einen festen Griff bei der Handhabung von nassen Objekten
- Chloriert für leichteres Anziehen
- Antistatisch gemäß EN 1149
Ideal für analytische Tests, Lebensmittelverarbeitung, Biotechnologie, Laboranwendungen, leichte Montagearbeiten, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie für die Herstellung von Pharmazeutika.
Zertifizierung: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Dokumente
Technische Daten
- Handschuhgröße:9,5 - 10
- Verpackt:100/Box
- Farbe:Schwarz
- Länge:245 mm
- Oberfläche:Strukturiert
- Cat. No.:112-4334
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Stärke - Handfläche:0,11 mm
- Antistatisch:+
- Stärke - Finger:0,15 mm
- Stulpenart:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- EN Standard:EN 455 (1-4), EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS