Pharmaschaufeln
Pharmaschaufel, 2500 ml, 250 mm, 135 mm
Katalognr. BOCH8863
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Schaufel werden aus V4A Stahl hergestellt.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Hochpoliert
- Mit nahtlos befestigtem Griff
Ideal zur Probenahme in der Pharmaindustrie.
Technische Daten
- Breite:135 mm
- Kapazität:2500 ml
- Bezeichnung:Pharmaschaufel
- Länge:250 mm
- Seq:04