Pharmaschaufeln
Pharmaschaufel, 1000 ml, 235 mm, 110 mm
Katalognr. BOCH8862
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Schaufel werden aus V4A Stahl hergestellt.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Hochpoliert
- Mit nahtlos befestigtem Griff
Ideal zur Probenahme in der Pharmaindustrie.
Technische Daten
- Breite:110 mm
- Kapazität:1000 ml
- Bezeichnung:Pharmaschaufel
- Länge:235 mm
- Seq:03