Pharmaschaufeln
Pharmaschaufel, 450 ml, 150 mm, 75 mm
Katalognr. BOCH8861
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Schaufel werden aus V4A Stahl hergestellt.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Hochpoliert
- Mit nahtlos befestigtem Griff
Ideal zur Probenahme in der Pharmaindustrie.
Technische Daten
- Breite:75 mm
- Kapazität:450 ml
- Bezeichnung:Pharmaschaufel
- Länge:150 mm
- Seq:02