Pharmaschaufeln
Pharmaschaufel, 100 ml, 100 mm, 50 mm
Katalognr. BOCH8860
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Schaufel werden aus V4A Stahl hergestellt.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Hochpoliert
- Mit nahtlos befestigtem Griff
Ideal zur Probenahme in der Pharmaindustrie.
Technische Daten
- Breite:50 mm
- Kapazität:100 ml
- Bezeichnung:Pharmaschaufel
- Länge:100 mm
- Seq:01