pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 4×250 ml, 4,01, 1 L
Katalognr. HACHLZW9466.99
Anbieter: Hach
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 L
- Bezeichnung:pH buffer standard solution with certificate of analysis, 4×250 ml
- pH-Wert:4,01
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..