Eimer, Rechteckig
Rot, 15 L
N° de catalogue PPSA3550009
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Aller à
Product Details & Documents
Standardeimer, rechteckig, aus PP, mit Edelstahlgriff, für Clino®-System-Trolleys.
- Mit Skalierung von 5 bis 15 L
- Farbig, um die Verwendung als Teil eines Farbcodierungssystems zu erleichtern
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar (ca. 15 bis 30 Zyklen)
Documents
TDS Bucket 15 L.pdf
Fiche technique
Spécifications
- Kapazität:15 L
- Farbe:Rot
- Seq:03
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
- PPSA2000155Abdeckung für 15-L-Eimer, transparentConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 42.70