AuftragsverfolgungKontakt
Garbage Bins | Avantor
Garbage Bins
Rot, 50 L, 390×430×680 mm
Katalognr. LAMA1285R
Anbieter:   LAMAPLAST
Garbage Bins
Katalognr. LAMA1285R
Anbieter:  LAMAPLAST
Garbage Bins
Garbage Bins
Rot, 50 L, 390×430×680 mm
Preis
SFr. 98.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bins are made of HDPE.
  • They use standard sacs 700×1000 mm
Different lid colours to separate different kind of waste.
Technische Daten
  • Kapazität:
    50 L
  • Farbe:
    Rot
  • Seq:
    3
  • B×T×H:
    390×430×680 mm