Membranfilter mit Gitternetz
Grau mit weißem Gitternetz und hoher Durchflussrate, 130, 0,45 µm, 47 mm
Katalognr. 515-0227
Anbieter: Sartorius
Direkt zu
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Technische Daten
- Ø:47 mm
- Porengröße:0,45 µm
- Typ:130
- Bezeichnung:Grau mit weißem Gitternetz und hoher Durchflussrate
- Seq:46
- Cat. No.:515-0227
- Stärke:115 - 145 µm
- Max. temperature:130 °C
- Wasserdurchfluss:100 ml/min (1 bar)