Probenröhrchen
10 ml, 100 mm, 16 mm, PS, Zylindrisch
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, transparent oder PP, durchscheinend.
- PS: Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
- PP: Ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit,autoklavierbar
- Robust, kostengünstig
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Daten
- Ext.Ø:16 mm
- Typ:Zylindrisch
- Kapazität:10 ml
- Länge:100 mm
- Material:PS
- Seq:09