AuftragsverfolgungKontakt
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
4, 55 mm, 4,2 mm
Catalog # SCOT251555408
Supplier:   DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Catalog # SCOT251555408
Supplier:  DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
4, 55 mm, 4,2 mm
Price
SFr. 23.20
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
  • Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Specifications
  • Ø:
    55 mm
  • Porosität:
    4
  • Seq:
    78
  • Stärke:
    4,2 mm