AuftragsverfolgungKontakt
Cryo gloves, waterproof
, Mittlere Armlänge, M, Blau, 356 mm
Catalog # THBR189442
Cryo gloves, waterproof
Catalog # THBR189442
Cryo gloves, waterproof
Cryo gloves, waterproof
, Mittlere Armlänge, M, Blau, 356 mm
Price
SFr. 716.00
Log in for availability
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
These waterproof cryo gloves are ideal for the safe handling of samples from ultra low and cryogenic storage.
  • Provides splash protection
  • Comfortable, lightweight, breathable
  • Side release buckles for quick on/off
Specifications
  • Handschuhgröße:
    M
  • Farbe:
    Blau
  • Länge:
    356 mm
  • Seq:
    02
  • Modell:
    Mittlere Armlänge
  • Cat. No.:
    THBR189442
  • Einweg / wiederverwendbar:
    wieder verwendbar
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
    Handspezifisch
  • Stulpenart:
    Stulpe (Gauntlet)