Cryo gloves, waterproof
, Mittlere Armlänge, S, Blau, 356 mm
Katalognr. THBR189441
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
These waterproof cryo gloves are ideal for the safe handling of samples from ultra low and cryogenic storage.
- Provides splash protection
- Comfortable, lightweight, breathable
- Side release buckles for quick on/off
Documents
THBR189443_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Handschuhgröße:S
- Farbe:Blau
- Länge:356 mm
- Seq:01
- Modell:Mittlere Armlänge
- Cat. No.:THBR189441
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Handspezifisch
- Stulpenart:Stulpe (Gauntlet)