Dichte-Hydrometer
, 2,800 - 3,000 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Catalog # SCNL3402705
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Dichte-Aräometer ohne Thermometer bei 20 °C kalibriert.
Certifications:
Ordering information: Ein Werkszertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Delivery information:
Packaging: In einer quadratischen Kunststoffhülle.
Specifications
- Länge:300 mm
- Seq:01
- Teilung:0,002 g/ml
- Messbereich:2,800 - 3,000 g/ml