Messkolben, Klasse A
5 ml, 10/13, 0,025 ± ml
POULRB258/WAC/A/5
Borosilikatglas, mit PP NS-Stopfen.
Individually numbered.
Certifications: DIN/BS/ISO 1042
Documents
POULRB258^WAC^J^2_TDS_EN
Scheda dati
- NS:10/13
- Kapazität:5 ml
- Seq:02
- Toleranz:0,025 ± ml