Digitale Blockthermostate
Product Details & Documents
Die vielseitigen digitalen Blockthermostate bieten Temperaturgenauigkeit und -konstanz für reproduzierbare Ergebnisse, sowie eine große Auswahl an Blöcken zur Aufnahme von verschiedenen Röhrchen. Die Geräte verfügen über digitale Bedienelemente, eine Zeit- und Temperatur-Anzeige und einen langlebigen, pulverbeschichteten Stahlkörper. Ideal für die Probenvorbereitung, Enzymkonservierung, Enzym-Substrat-Reaktionen, DNA-Amplifikation, Elektrophoresegel-Degenerierung und Serumkoagulation. Verschiedene Modelle für 1, 2 und 4 austauschbare, modulare Blöcke für eine Vielzahl von Gefäßen und Anwendungen sind verfügbar.
- Integrierter Temperaturfühler für hervorragende Temperaturgenauigkeit und -regelung
- Genaue Temperaturregelung mit PID-Regelkreis
- Temperaturkalibrierung ermöglicht es dem Benutzer, die Temperatur auf den gewünschten Wert zu versetzen
- Timer ermöglicht dem Benutzer die genaue Überwachung der Aufheizzeit
- Austauschbare Probenblöcke aus einer Aluminiumlegierung bieten Vielseitigkeit und ermöglichen eine einfache Reinigung und Desinfektion
: Lieferung mit Blockentnahmewerkzeug, aber ohne Blöcke, diese müssen separat bestellt werden.
: * RT = Umgebungstemperatur
Hinweis: Temperaturkonstanzwert liegt bei 37 °C.
Technische Daten
- Heizleistung:600 W
- Anzahl Blöcke:4
- Temperaturbereich:RT* +5...130 °C
- Gewicht:4,7 kg
- Seq:03
- B×T×H:450×200×100 mm
- Temp.-Konst.:≤±1 °C
- Typ:Blockthermostat, digital
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
- 460-0299Aluminiumblock0,5 ml und 0,2 ml Röhrchen30+20Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 215.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
- 460-0298AluminiumblockRöhrchen, Ø 25 mm + 12-13 mm + 6 mm3+12+6Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 215.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
- 460-0297Aluminiumblock1,5 ml und 2,0 ml Röhrchen18+10Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 157.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
- 460-0296Gemischter AluminiumblockRöhrchen, Ø 6 mm + 10 mm32+21Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 157.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 460-0295Aluminiumblock96-Well-Mikroplatte124×76×39 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 111.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
- 460-0305Aluminiumblock1× 96 Well-PCR-Platte, mit Halb- oder Vollrand-Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 332.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
- 460-0304Aluminiumblock1× 96 Well-PCR-Platte, ohne Rand-Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 289.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
- 460-0303Aluminiumblock50 ml Röhrchen mit konischem Boden4Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 521.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürAnz. BohrungenVerfügbarkeitPreis
- 460-0302Aluminiumblock15 ml Röhrchen mit konischem Boden15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 521.00