AuftragsverfolgungKontakt
Digitale Blockthermostate | Avantor
Digitale Blockthermostate
Blockthermostat, digital, 2, 400 W, RT* +5...130 °C, ≤±1 °C, 318×200×100 mm, 3,3 kg
Katalognr. 460-0307
Digitale Blockthermostate
Katalognr. 460-0307
Digitale Blockthermostate
Digitale Blockthermostate
Blockthermostat, digital, 2, 400 W, RT* +5...130 °C, ≤±1 °C, 318×200×100 mm, 3,3 kg
Preis
SFr. 689.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die vielseitigen digitalen Blockthermostate bieten Temperaturgenauigkeit und -konstanz für reproduzierbare Ergebnisse, sowie eine große Auswahl an Blöcken zur Aufnahme von verschiedenen Röhrchen. Die Geräte verfügen über digitale Bedienelemente, eine Zeit- und Temperatur-Anzeige und einen langlebigen, pulverbeschichteten Stahlkörper. Ideal für die Probenvorbereitung, Enzymkonservierung, Enzym-Substrat-Reaktionen, DNA-Amplifikation, Elektrophoresegel-Degenerierung und Serumkoagulation. Verschiedene Modelle für 1, 2 und 4 austauschbare, modulare Blöcke für eine Vielzahl von Gefäßen und Anwendungen sind verfügbar.
  • Integrierter Temperaturfühler für hervorragende Temperaturgenauigkeit und -regelung
  • Genaue Temperaturregelung mit PID-Regelkreis
  • Temperaturkalibrierung ermöglicht es dem Benutzer, die Temperatur auf den gewünschten Wert zu versetzen
  • Timer ermöglicht dem Benutzer die genaue Überwachung der Aufheizzeit
  • Austauschbare Probenblöcke aus einer Aluminiumlegierung bieten Vielseitigkeit und ermöglichen eine einfache Reinigung und Desinfektion
Lieferinformationen: Lieferung mit Blockentnahmewerkzeug, aber ohne Blöcke, diese müssen separat bestellt werden.
Achtung! Bitte beachten: * RT = Umgebungstemperatur
Hinweis: Temperaturkonstanzwert liegt bei 37 °C.
Technische Daten
  • Heizleistung:
    400 W
  • Anzahl Blöcke:
    2
  • Temperaturbereich:
    RT* +5...130 °C
  • Gewicht:
    3,3 kg
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    318×200×100 mm
  • Temp.-Konst.:
    ≤±1 °C
  • Typ:
    Blockthermostat, digital
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0312
    PT1000 Temperaturfühler
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 47.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0301
    Aluminiumblock
    Röhrchen, 50 ml
    4
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 257.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0299
    Aluminiumblock
    0,5 ml und 0,2 ml Röhrchen
    30+20
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0300
    Aluminiumblock
    Röhrchen, 15 ml
    15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 257.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0298
    Aluminiumblock
    Röhrchen, Ø 25 mm + 12-13 mm + 6 mm
    3+12+6
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0297
    Aluminiumblock
    1,5 ml und 2,0 ml Röhrchen
    18+10
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 157.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0296
    Gemischter Aluminiumblock
    Röhrchen, Ø 6 mm + 10 mm
    32+21
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 157.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0295
    Aluminiumblock
    96-Well-Mikroplatte
    124×76×39 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 111.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0294
    Aluminiumblock
    Röhrchen, 0,5 ml
    40
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 131.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0293
    Aluminiumblock
    Röhrchen, Ø 25 mm
    6
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0292
    Aluminiumblock
    Röhrchen, Ø 20 mm
    8
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0291
    Aluminiumblock
    Röhrchen, Ø 18 mm
    12
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 149.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0290
    Aluminiumblock
    Röhrchen, Ø 16 mm
    15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 149.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0289
    Aluminiumblock
    Röhrchen, Ø 13 mm
    24
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 125.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0288
    Aluminiumblock
    Röhrchen, 2,0 ml
    28
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 111.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0287
    Aluminiumblock
    Röhrchen, 1,5 ml
    28
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 111.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0286
    Aluminiumblock
    Röhrchen, Ø 10 mm
    28
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0285
    Aluminiumblock
    Röhrchen, Ø 6 mm
    46
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0305
    Aluminiumblock
    1× 96 Well-PCR-Platte, mit Halb- oder Vollrand
    -
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 332.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0304
    Aluminiumblock
    1× 96 Well-PCR-Platte, ohne Rand
    -
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 289.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0303
    Aluminiumblock
    50 ml Röhrchen mit konischem Boden
    4
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 521.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 460-0302
    Aluminiumblock
    15 ml Röhrchen mit konischem Boden
    15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 521.00