Zubehör
Einstellbares Reagenzglasrack, Röhrchen mit 40×16 mm (Lר) (maximal 2 Racks auf Universalplattform)
Katalognr. 444-1064
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Einstellbares Reagenzglasrack
- Für:Röhrchen mit 40×16 mm (Lר) (maximal 2 Racks auf Universalplattform)