AuftragsverfolgungKontakt
Glasröhren
2,00±0,07 mm, 40,00±0,50 mm, ~1500 mm
  SCOR1028162
 :   Schott AG
Glasröhren
  SCOR1028162
 :  Schott AG
Glasröhren
Glasröhren
2,00±0,07 mm, 40,00±0,50 mm, ~1500 mm
1 * 17,9 kg
AR-Glas®, clear.
  • Good chemical and physical properties
  • Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
  • Not resistant to high thermal loads
Tube length ~1500 mm.
  • Schlauch Außen-Ø:
    40,00±0,50 mm
  • Wandstärke:
    2,00±0,07 mm
  • Länge:
    ~1500 mm
  • Seq:
    23