Stufen-Stehpodest klappbar, beidseitig begehbar, 2x2 Stufen. Kräftige Aluminium-Rechteckrohrholme 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil Kunststoffschuhe Podest klappbar 1 * 1 ST
Katalognr. GUEN50094
Anbieter: GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Frequently Bought Together