Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Skalpellgriffe | Avantor

Skalpellgriffe

Nr. 4L, Klingen Nr. 18 bis 27, 210 mm
Katalognr. 233-0179
Anbieter:   SWANN MORTON
Skalpellgriffe
Katalognr. 233-0179
Anbieter:  SWANN MORTON
Skalpellgriffe
Skalpellgriffe

Nr. 4L, Klingen Nr. 18 bis 27, 210 mm

Preis
SFr. 454.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Edelstahl.

  • Große Auswahl an Skalpellklingen aus verschiedenen Materialien in steriler oder unsteriler Ausführung verfügbar
  • Leichter und sicherer Wechsel der Skalpellklingen mittels optional bestellbarem Klingenentferner
Technische Daten
  • Für:
    Klingen Nr. 18 bis 27
  • Typ:
    Nr. 4L
  • Länge:
    210 mm
  • Seq:
    04