Skalpellgriffe
Nr. 3L, Klingen Nr. 6 bis 16, 210 mm
Katalognr. 233-0178
Anbieter: SWANN MORTON
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Große Auswahl an Skalpellklingen aus verschiedenen Materialien in steriler oder unsteriler Ausführung verfügbar
- Leichter und sicherer Wechsel der Skalpellklingen mittels optional bestellbarem Klingenentferner
Dokumente
Technische Daten
- Für:Klingen Nr. 6 bis 16
- Typ:Nr. 3L
- Länge:210 mm
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



