AuftragsverfolgungKontakt
Sample Bottles
120 ml, 40 mm, 48,5 mm, 106,1 mm, 32 mm
Katalognr. SPVAGO2246
Anbieter:   GRAVIS
Sample Bottles
Katalognr. SPVAGO2246
Anbieter:  GRAVIS
Sample Bottles
Sample Bottles
120 ml, 40 mm, 48,5 mm, 106,1 mm, 32 mm
Preis
SFr. 158.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 86 ST
Product Details & Documents
Glass.
  • Screw ring
  • Different sizes
  • Capsules of different formats and materials for a wide variety of applications
Wide neck.
PH30 and PH40 ring
 : Supplied without capsules (to be selected separately).
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    48,5 mm
  • Gewinde:
    40 mm
  • Kapazität:
    120 ml
  • Höhe:
    106,1 mm
  • Hals I-Ø:
    32 mm