AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör
Reinigungswerkzeug (ein Röhrchenhalter, drei Röhrchen mit Kappen) für den Einsatz in den Homogenisatoren T 25 digital, T 25 easy clean digital/control. Empfohlener Reinigungsprozess: Mit geeignetem Lösungsmittel vorreinigen, mit Reinigungsmittel reinigen und abschließend mit demineralisiertem Wasser spülen
  IKAA20003013
 :   IKA
Zubehör
  IKAA20003013
 :  IKA
Zubehör
Reinigungswerkzeug (ein Röhrchenhalter, drei Röhrchen mit Kappen) für den Einsatz in den Homogenisatoren T 25 digital, T 25 easy clean digital/control. Empfohlener Reinigungsprozess: Mit geeignetem Lösungsmittel vorreinigen, mit Reinigungsmittel reinigen und abschließend mit demineralisiertem Wasser spülen
SFr. 154.00
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    Reinigungswerkzeug (ein Röhrchenhalter, drei Röhrchen mit Kappen) für den Einsatz in den Homogenisatoren T 25 digital, T 25 easy clean digital/control. Empfohlener Reinigungsprozess: Mit geeignetem Lösungsmittel vorreinigen, mit Reinigungsmittel reinigen und abschließend mit demineralisiertem Wasser spülen