Dichte-Hydrometer
, 3,200 - 3,400 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Katalognr. SCNL3402707
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Dichte-Aräometer ohne Thermometer bei 20 °C kalibriert.
:
: Ein Werkszertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
:
: In einer quadratischen Kunststoffhülle.
Technische Daten
- Länge:300 mm
- Seq:02
- Teilung:0,002 g/ml
- Messbereich:3,200 - 3,400 g/ml