AuftragsverfolgungKontakt
pH-Pufferlösungen
7,00, 20 °C, 10 L
Katalognr. APPC272170.1315
Anbieter:   PanReac AppliChem
pH-Pufferlösungen
Katalognr. APPC272170.1315
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  
pH-Pufferlösungen
pH-Pufferlösungen
7,00, 20 °C, 10 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 350.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 L
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    10 L
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • pH-Wert:
    7,00