SFr. 0.00
Auftragserfassung
/
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Switzerland
Auftragsverfolgung
Kontakt
Puffer
pH-Puffer
pH-Pufferlösungen
pH-Pufferlösungen
7,00, 20 °C, 250 mL
APPC272170.1209
:
PanReac AppliChem
pH-Pufferlösungen
APPC272170.1209
:
PanReac AppliChem
:
pH-Pufferlösungen
7,00, 20 °C, 250 mL
:
SFr. 28.70
1 * 250 mL
-
+
APPC272170.1209_TDS_EN
VE:
250 mL
Referenztemperatur:
20 °C
pH-Wert:
7,00
Test kits, photometric, AccuVac®
#: 705-0150
: Hach
VWR® Schraubverschlüsse für Flaschen, Weithals
#: 215-5647
: VWR Collection