AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solution, 4,00, ±0,02, 20 °C, 10 L
Katalognr. APPC272168.1315
Anbieter:   PanReac AppliChem
Buffer solutions, pH 4,00
Katalognr. APPC272168.1315
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solution, 4,00, ±0,02, 20 °C, 10 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 353.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 L
Product Details & Documents
Buffer solutions contain citric acid 1 H₂O (11,768 g); sodium hydroxide 50% (6 ml); hydrochlorid acid 35% (3,96 ml); preservative 1% (5 ml) and water (1 l).
  • pH (25 to 40 °C): 4,00 +0,01
  • pH (20 °C): 4,00 ±0,02
  • pH (15 °C): 4,00 +0,01
  • pH (10 °C): 4,00 +0,02
  • pH (5 °C): 4,00 +0,04
  • pH (0 °C): 4,00 +0,05
Certifications: NIIST traceable.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    10 L
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer solution
  • pH Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH-Wert:
    4,00
Technische Daten