Fluorwasserstoffsäure 48% zur Analyse, ACS, ISO 1 * 1.000 mL
Katalognr. APPC131028.1211
Anbieter: PanReac AppliChem
Fluorwasserstoffsäure 48% zur Analyse, ACS, ISO 1 * 1.000 mL
Katalognr. APPC131028.1211
Anbieter: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Glycerin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Molekulargewicht-Marker für Protein und Peptide
Anbieter: Cytiva
Toluol, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Anbieter: Merck
N,N-Dimethylformamid ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Toluol ≥99,90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
2,2,4-Trimethylpentan , Flüssigkeit, Burdick & Jackson™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Toluol ≥99,9%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
n-Hexan 95+%, reinst
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Isoamylalkohol 98%, rein
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Ethanol absolut ≥99,8% (durch GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Ethylenglycol ≥99% (durch GC), rein
Anbieter: PanReac AppliChem
1-Butanol ≥99,7%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Dichlormethan 99+% stabilisiert, reinst
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
1,5-Diphenylcarbazid, Supelco®
Anbieter: Merck
Ethylacetat, extra trocken über Molekularsieb 99.9%, AcroSeal®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific