Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kryoröhrchen | Avantor

Kryoröhrchen

0,90 ml, Sternfuß, Stehrand, 12×37 mm, Ja
Catalog # TPPA89012
Supplier:   TPP
Kryoröhrchen
Catalog # TPPA89012
Supplier:  TPP
Kryoröhrchen
Kryoröhrchen

0,90 ml, Sternfuß, Stehrand, 12×37 mm, Ja

Price
SFr. 391.00
Log in for availability
1 * 800 ST
Product Details & Documents

Diese Kryoröhrchen sind für die Aufbewahrung von Proben in Tiefkältegeräten oder ähnlichen Einrichtungen vorgesehen. Die Formgebung und das hochwertige Material gewährleisten während und nach der Auftauphase ein sicheres Arbeiten.

  • Das Außengewinde am Röhrchen und die Form des Deckels sorgen trotz Verzicht auf die Silikondichtung für einen sicheren, dichten Verschluss
  • Durch das Außengewinde wird eine glatte Innenfläche erreicht und ein rückstandsloses Entnehmen der Proben wird erleichtert
  • Farbkodierungseinsätze in unterschiedlichen Farben erleichtern die Kennzeichnung und sichere Identifizierung der Proben
  • Graduierung mit großem Beschriftungsfeld

Das Dreifachverpackungssystem (3-B) erfüllt die strikten Reinraumstandards und verhindert, dass eine anhaftende Kontamination in den hochsensiblen Produktionsbereich getragen wird. Die Beutel sind so konzipiert, das ein sicheres Öffnen möglich ist. Der innere Beutel 1 ist mit den Produktdaten gekennzeichnet: Produktnummer, Produktbeschreibung, Lotnummer. Er ist optimal für die Verwendung in speziellen Bereichen, in denen die sterile Zuführung von Produkten grundlegend ist. Jedes Produkt ist einzeln in einem Aufreißbeutel verpackt. Jeder Beutel ist mit einer Sicherheitsnummer gekennzeichnet: 3 = äußerer, 2 = mittlerer, 1 = innerer Beutel. Als Sicherheits-Feature wird der Beutel größer und verhindert so, dass beim Aufreißen des äußeren Beutels der innere verletzt wird und der Inhalt dadurch kontaminiert werden könnte.

Produkte in Standard-Verpackungen bergen das Risiko, dass Verunreinigungen am äußeren Beutel anhaften und ungewollt in den Reinraum gelangen. Das Dreifachverpackungssystem (3-B) verhindert, dass eine anhaftende Kontamination in den hochsensiblen Produktionsbereich getragen wird. Dadurch wird eine deutlich erhöhte Sicherheit für das Arbeiten mit Substanzen in einem sterilen Bereich ermöglicht.

Zertifizierung: Zertifiziert gemäß ISO 9001:2008.

Verpackung: Lieferung in praktischen, durchstoßsicheren und reißfesten, wiederverschließbaren Beuteln mit Reißverschluss und Laserperforation.

Specifications
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Ø×H:
    12×37 mm
  • Kapazität:
    0,90 ml
  • Seq:
    01
  • Boden:
    Sternfuß, Stehrand
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..