Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-843
8,5 - 9, Blau, 245 mm, 0,11 mm, 100/Box
Katalognr. 112-4338
Anbieter: Ansell
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese robusten, strapazierfähigen Einweg-Handschuhe aus Nitril bieten aufgrund ihres niedrigen AQL-Werts von 0,65 einen erhöhten Barriereschutz gegen Kontaminationen.
- Aufgrund der Materialformulierung erhalten sie eine geringe Nichthaftungseigenschaft, die einen guten Umgang mit Klebebändern oder Klebstoffen ermöglicht
- Frei von Naturkautschuk oder Puder zum Schutz der Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknen
- Texturierte Finger gewährleisten einen starken, sicheren Griff und maximalen Schutz
- Polymerbeschichtung unterstützt ein müheloses An- und Ausziehen bei schnell wechselnden Arbeitsabläufen
Ideal für den Einsatz bei analytischen Tests, der Lebensmittelverarbeitung, Glasherstellung, Laboranwendungen, der Untersuchung von Patienten, leichten Montagearbeiten und bei der Herstellung von Pharmazeutika.
Zertifizierung: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Technische Daten
- Handschuhgröße:8,5 - 9
- Verpackt:100/Box
- Farbe:Blau
- Länge:245 mm
- Seq:04
- Stärke:0,11 mm
- Oberfläche:Strukturierte Fingerspitzen
- Cat. No.:112-4338
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Stulpenart:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- EN Standard:EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS