Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Temperature sensors | Avantor

Temperature sensors

Temperature probe, PT100 with four wire and cable (1,8 m), +250…+500 °C, 4×50 mm
Katalognr. WINKWFMP1500-XX015
Anbieter:   WINKLER
Temperature sensors
Katalognr. WINKWFMP1500-XX015
Anbieter:  WINKLER
Temperature sensors
Temperature sensors

Temperature probe, PT100 with four wire and cable (1,8 m), +250…+500 °C, 4×50 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Messbereich:
    +250…+500 °C
  • Bezeichnung:
    Temperature probe, PT100 with four wire and cable (1,8 m)
  • Ø×L:
    4×50 mm